L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
CAS No.: 2133-40-6
Formule:
C₆H₁₁NO₂·HCl Point de fusion: 71 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00012708 Numéro CAS: 2133-40-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Specific optical rotation | -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |