2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Formule:
C₉H₁₂O₅ Poids moléculaire: 200.19 g/mol Point d'ébullition: 120…125 °C (.3 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00800589 Numéro CAS: 41530-32-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow-green Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |