1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Formule:
C₄H₆O₃ Poids moléculaire: 102.089 g/mol Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00010797 Numéro CAS: 17994-25-1 UN: 3261 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |