Imprimer
Amberlite® HPR900 (OH) résine échangeuse d'ions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
301341000 301345000 301340025
ACRO301341000EA 40.2 EUR
ACRO301341000 ACRO301345000 ACRO301340025
Amberlite® HPR900 (OH) résine échangeuse d'ions
Amberlite® HPR900 (OH)
CAS No.: 197809-12-4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00802695
Numéro CAS: 197809-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.560 to 0.700 mm
Uniformity coefficient ≤1.45
Moisture holding capacity 66.0 to 75.0 % (OH)
Total volume capacity ≥0.9 eq/l (OH)
Impurity ≤1.0 % Chloride sites content