4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Appearance: Light yellow Flakes
Formule:
C₁₀H₂₁NO Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg) Point de fusion: 70…76 °C Densité: 0,967 g/cm³ Point éclair: 118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191220 Numéro CAS: 2403-89-6 UN: 3259 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 76 °C |
GC | ≥98.5 % |