Imprimer
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
300160010 300160050
ACRO300160010EA 112 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formule: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Point de fusion: 253…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800557
Numéro CAS: 14782-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %