cis,cis-Muconic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-dienedioic acid
CAS No.: 1119-72-8
Formule:
C₆H₆O₄ Point de fusion: 194…195 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085266 Numéro CAS: 1119-72-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |