Imprimer
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diphenyl N-cyanocarbonimidate, N-Cyanocarbonimidic Acid Diphenyl Ester
297210100 297210500
ACRO297210100EA 141 EUR
ACRO297210100 ACRO297210500
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
CAS No.: 79463-77-7
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010380
Numéro CAS: 79463-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Assay ≥96.0 %