Imprimer
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
296470010 296470050
ACRO296470010EA 90.3 EUR
ACRO296470010 ACRO296470050
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS No.: 17553-86-5
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point de fusion: 55…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012272
Numéro CAS: 17553-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥88 %
Specific optical rotation +330° to +360° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)