Imprimer
2-Ethynylpyridine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 82.2 EUR
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Formule: C₇H₅N
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (14 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041598
Numéro CAS: 1945-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %