Imprimer
Chromosulphuric acid
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
295510010 295510025
ACRO295510010EA 106 EUR
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1
Formule: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Densité: 1,84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 65272-71-1
UN: 2240
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3