(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl N-(Triethylammoniosulphonyl)carbamate, Burgess Reagent
CAS No.: 29684-56-8
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 238.30 g/mol Point de fusion: 76…79 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00077815 Numéro CAS: 29684-56-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |