(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 93621-94-4
Formule:
C₈H₁₇NO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00210016 Numéro CAS: 93621-94-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific optical rotation | +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=3, ethanol) |