Palladium 5% sur alumine, sèche, en poudre à utiliser comme catalyseur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Pd Point de fusion: 1555 °C Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03613602 Numéro CAS: 7440-05-3 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Silver grey to black Powder |
Assay | 4.0 to 6.0 % (Pd) |