4-Cyanostyrene 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Ethenylbenzonitrile
CAS No.: 3435-51-6
Formule:
C₉H₇N Poids moléculaire: 129.162 g/mol Point d'ébullition: 56…58 °C (10 mmHg) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00080445 Numéro CAS: 3435-51-6 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5765 to 1.5785 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 0.05 % tert.butylcatechol |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...