Imprimer
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Di-Cobalt Octacarbonyl, Cobalt carbonyl (Dicobalt octacarbonyl), Octacarbonyldicobalt, Cobalt Carbonyl, Cobalt carbonyl
291840050 291840250 291841000
ACRO291840050EA 91.5 EUR
ACRO291840050 ACRO291840250 ACRO291841000
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilisé
Dicobalt octacarbonyl
CAS No.: 10210-68-1
Formule: C₈Co₂O₈
Point de fusion: 51…52 °C (déc.)
Densité: 1,81 g/cm³
Point éclair: –13 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016024
Numéro CAS: 10210-68-1
UN: 3124
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to dark red Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Stabilizer ≤5 % hexane