Imprimer
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-AEP, 2-Aminoethylphosphonic acid
291630010 291632500
ACRO291630010EA 261 EUR
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Formule: C₂H₈NO₃P
Point de fusion: 296 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008182
Numéro CAS: 2041-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %