Imprimer
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
291490050 291490250 291491000
ACRO291490050EA 55.5 EUR
ACRO291490050 ACRO291490250 ACRO291491000
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
CAS No.: 140681-55-6
Formule: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Point éclair: >54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142607
Numéro CAS: 140681-55-6
UN: 3088
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %