Imprimer
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
279550025 279550100
ACRO279550025EA 67.4 EUR
ACRO279550025 ACRO279550100
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
CAS No.: 18680-27-8
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point de fusion: 52…60 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077851
Numéro CAS: 18680-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 60 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (c=6.5, toluene)