Imprimer
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
276300025 276300100
ACRO276300025EA 153 EUR
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142855
Numéro CAS: 1622-57-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %