N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-D-phenylalanine, BOC-D-Phenylalanine, Boc-D-Phe-OH
CAS No.: 18942-49-9
Formule:
C₁₄H₁₉NO₄ Point de fusion: 78…87 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063149 Numéro CAS: 18942-49-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 88 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -24° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |