Imprimer
Boc-D-Alanine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
275720050 275720250
ACRO275720050EA 61.5 EUR
ACRO275720050 ACRO275720250
Boc-D-Alanine 99+%
Boc-D-Alanine
CAS No.: 7764-95-6
Formule: C₈H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 189.2 g/mol
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063123
Numéro CAS: 7764-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)