Imprimer
N-Boc-L-serine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
275660050 275660250 275661000
ACRO275660050EA 48.2 EUR
ACRO275660050 ACRO275660250 ACRO275661000
N-Boc-L-serine 98%
N-Boc-L-serine
CAS No.: 3262-72-4
Formule: C₈H₁₅NO₅
Point de fusion: 46…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037243
Numéro CAS: 3262-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
Water 7.5 to 8.0 % (K.F.)
Specific optical rotation -7° to -8° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %