L-Allylglycine 98%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, L-2-Amino-4-pentenoic acid L-Allylglycine L-alpha-Allylglycine, (S)-2-Allylglycine
CAS No.: 16338-48-0
Formule:
C₅H₉NO₂ Poids moléculaire: 115.132 g/mol Point de fusion: 253…255 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002627 Numéro CAS: 16338-48-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -35° to -39° (20°C, 589 nm) (c=4, water) |