Imprimer
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
270950010 270950050
ACRO270950010EA 111 EUR
ACRO270950010 ACRO270950050
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
CAS No.: 498-07-7
Formule: C₆H₁₀O₅
Point de fusion: 170…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063248
Numéro CAS: 498-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -64° to -68° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)