Imprimer
(-)-Terpinen-4-ol 97% (somme des énantiomères)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
270430250 270431000
ACRO270430250EA 86.7 EUR
ACRO270430250 ACRO270431000
(-)-Terpinen-4-ol 97% (somme des énantiomères)
(-)-Terpinen-4-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 212 °C (760 mmHg)
Densité: 0,933 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167108
Numéro CAS: 20126-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml
GC ≥96.0 % (sum of enantiomers)
Specific optical rotation -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat)