Imprimer
5-Methylfurfurylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminomethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanmethanamine, (5-Methylfuran-2-yl)methanamine
268940250 268940050
ACRO268940250EA 221 EUR
ACRO268940250 ACRO268940050
5-Methylfurfurylamine 98%
5-Methylfurfurylamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₆H₉NO
Poids moléculaire: 111.14 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (13mbar)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143471
Numéro CAS: 14003-16-8
UN: 2733
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %