cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: White Crystalline powder
Formule:
C₇H₁₅NO·HCl Point de fusion: 182…185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143984 Numéro CAS: 24947-68-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |