Imprimer
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
265870010 265872500
ACRO265870010EA 498 EUR
ACRO265870010 ACRO265872500
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₇H₁₆ClNO
Poids moléculaire: 165.661 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145424
Numéro CAS: 28250-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %