Imprimer
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): ethyl (1S,2R/1R,2S)-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride relative stereochemistry cis racemat, cis-Ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
265640010 265640025
ACRO265640010EA 174 EUR
ACRO265640010 ACRO265640025
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Formule: C₉H₁₈ClNO₂
Poids moléculaire: 207.698 g/mol
Point de fusion: 128…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144280
Numéro CAS: 1127-99-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 135 °C
Titration Argentometric ≥94 %