Imprimer

trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

265630010 265630050
ACRO265630010EA 297 EUR
ACRO265630010 ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid

CAS No.: 5691-19-0

Formule: C₇H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 143.186 g/mol
Point de fusion: 274…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145418
Numéro CAS: 5691-19-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR