Imprimer
Trizma(R) maleate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
264970250 264971000
ACRO264970250EA 59.6 EUR
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₈H₁₅NO₇
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082442
Numéro CAS: 72200-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %