Imprimer
trans-Zeatin (synthétique) 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
264290100 264291000
ACRO264290100EA 155 EUR
ACRO264290100 ACRO264291000
trans-Zeatin (synthétique) 97+%
trans-Zeatin
Appearance: White to cream Powder
Formule: C₁₀H₁₃N₅O
Poids moléculaire: 219.25 g/mol
Point de fusion: 207 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00213654
Numéro CAS: 1637-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point ≥207°C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Related substances ≤2 % (HPLC)