Imprimer
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010 264122500
ACRO264120010EA 521 EUR
ACRO264120010 ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Point d'ébullition: 213…214 °C (760 mmHg)
Densité: 1,34 g/cm³
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044400
Numéro CAS: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)