Imprimer
Hydroxychloroquine sulphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulphate, N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-N1-(2-hydroxyethyl)-1,4-pentanediamine sulphate, 7-Chloro-4-[4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinoline Sulphate
263010250 263011000
ACRO263010250EA 173 EUR
ACRO263010250 ACRO263011000
Hydroxychloroquine sulphate 98%
Hydroxychloroquine sulphate
CAS No.: 747-36-4
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃O
Poids moléculaire: 433.95 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078203
Numéro CAS: 747-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.2 %
UV spectrophotometry ≥97.5 % (on dried basis)
Chloride (Cl) ≤350 ppm