Imprimer
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol) mélange d'isomères 99+% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
259770050 259772500 259775000
ACRO259770050EA 37.8 EUR
ACRO259770050 ACRO259772500 ACRO259775000
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol) mélange d'isomères 99+% stabilisé
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol)
Appearance: Clear liquid
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 193…195°C (760 mmHg)
Densité: 1,21 g/cm³
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003218
Numéro CAS: 4740-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (50 % in water) Clear
GC ≥99.0 % Sum of alpha- and beta-isomers
Color scale ≤20 APHA
pH 4.0 to 6.5 (10 % solution)
Aldehyde (HCHO) ≤200 ppm
Thiodipropionic acid ≤150 ppm
Propyl gallate ≤200 ppm
EDTA-Na ≤200 ppm
Peroxides ≤15 ppm (as H2O2)