Imprimer
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
259110050 259110250 259111000
ACRO259110050EA 68.1 EUR
ACRO259110050 ACRO259110250 ACRO259111000
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 150 °C (13 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074931
Numéro CAS: 13349-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Tertiary base ≥94 %
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %