Imprimer
Ethyl cellulose, 300 cps (teneur en éthoxyle)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethylcellulose
232705000 232700051
ACRO232705000EA 239 EUR
ACRO232705000 ACRO232700051
Ethyl cellulose, 300 cps (teneur en éthoxyle)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (ethoxyl)
Viscosity 250 to 350 cP (5 % in 80/20 toluene/ethanol at 25°C)