Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Calcium folinate pentahydrate, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate pentahydrate, Calcium (2S)-2-(4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioate pentahydrate
Appearance: White to yellow Powder
Formule:
C₂₀H₃₁CaN₇O₁₂ Poids moléculaire: 601.583 g/mol Point de fusion: 240…250 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149465 Numéro CAS: 6035-45-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤17 % |
HPLC | ≥95 % |