Imprimer
Povidone iodine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
229471000 229470025 229475000
ACRO229471000EA 144 EUR
ACRO229471000 ACRO229470025 ACRO229475000
Povidone iodine
Povidone iodine
CAS No.: 25655-41-8
Formule: C₆H₉I₂NO
Poids moléculaire: 364.953 g/mol
Point de fusion: 300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084483
Numéro CAS: 25655-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 9.0 to 12.0 % (available iodine) (on dried substance)
Loss on drying ≤8 % (5 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.025 % (2 g)
Iodide (I) ≤6.6 % (on dried substance)
Nitrogen (N) 9.5 to 11.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm