Imprimer
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
229411000 229410010
ACRO229411000EA 63.5 EUR
ACRO229411000 ACRO229410010
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS No.: 3459-18-5
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063696
Numéro CAS: 3459-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (0.5 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -13° to -17° (20°C, 589 nm) (c=0.5, water)