N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone, N-Tosyl-L-phenylalanyl Chloromethyl Ketone, (S)-N-(4-Chloro-3-oxo-1-phenyl-2-butyl)-p-toluenesulphonamide, TPCK
CAS No.: 402-71-1
Formule:
C₁₇H₁₈ClNO₃S Point de fusion: 105…109 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000935 Numéro CAS: 402-71-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 109 °C |
TLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -86° to -88° (20 °C, 589 nm) (c=1, abs. ethanol) |