Imprimer
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010 227740050
ACRO227740010EA 126 EUR
ACRO227740010 ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Formule: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Point de fusion: 268…272 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012846
Numéro CAS: 911-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %