Nɑ-Acetyl-L-lysine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White to off-white Powder
Formule:
C₈H₁₆N₂O₃ Point de fusion: 256…258 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008233 Numéro CAS: 1946-82-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +5.0° to +6.0° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |