Imprimer
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
227320010 227320050
ACRO227320010EA 112 EUR
ACRO227320010 ACRO227320050
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Methyl viologen dichloride hydrate
CAS No.: 1910-42-5
Formule: C₁₂H₁₄Cl₂N₂·nH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150001
Numéro CAS: 1910-42-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤18 % (K.F.)