Imprimer
β-Cyclodextrine hydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
227280050 227280250 227281000
ACRO227280050EA 40.7 EUR
ACRO227280050 ACRO227280250 ACRO227281000
β-Cyclodextrine hydraté 99%
β-Cyclodextrine hydraté
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O
Point de fusion: 298…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150811
Numéro CAS: 68168-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Related substances ≤1.0 % Alpha- and gamma-cyclodextrin (HPLC)
pH 5.0 to 8.0 (1 % in water)
Specific optical rotation +155° to +167° (25°C, 589 nm) (c=1, H20) (On dry substance)
Reducing substances ≤0.2 % (as Glucose)
Residual solvents ≤5 ppm Toluene