Imprimer
L-Methionine sulphoximine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
227200010 227200050 227202500
ACRO227200010EA 399 EUR
ACRO227200010 ACRO227200050 ACRO227202500
L-Methionine sulphoximine 98+%
L-Methionine sulphoximine
CAS No.: 15985-39-4
Formule: C₅H₁₂N₂O₃S
Poids moléculaire: 180.222 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002621
Numéro CAS: 15985-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %