Imprimer
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
226520050 226520250
ACRO226520050EA 122 EUR
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formule: C₅H₄N₄S
Point de fusion: 313 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01461928
Numéro CAS: 6112-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %