(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Chloropurine riboside
CAS No.: 5399-87-1
Formule:
C₁₀H₁₁ClN₄O₄ Poids moléculaire: 286.67 g/mol Point de fusion: 161…163 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00005738 Numéro CAS: 5399-87-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % |