Uridine-5′-monophosphate disodium hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White Powder
Formule:
C₉H₁₁N₂Na₂O₉P·xH₂O Point de fusion: 208…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149422 Numéro CAS: 3387-36-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤26 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 10000 +/- 2%, on dry basis |
UV transmittance | ≥95 % (c=1, 430 nm, in H2O) 1 cm cell |
Ratio of Absorbances | 0.38 to 0.44 (A280/A260) |